Learn More
Thioguanine, Mikromol™
Codice prodotto. 18082820
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18082820 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18082820 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0865.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Thioguanine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Thioguanine
CAS 154-42-7
Nomi componenti o analita Thioguanine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C5 H5 N5 S
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 6H-Purine-6-thione, 2-amino-1,9-dihydro-, 6H-Purine-6-thione, 2-amino-1,7-dihydro- (9CI), Purine-6(1H)-thione, 2,3-dihydro-2-imino- (6CI), Purine-6(1H)-thione, 2-amino- (7CI,8CI), Purine-6-thiol, 2-amino- (8CI), 2-Amino-3,7-dihydropurine-6-thione, 2-Amino-6-mercaptopurine, 2-Amino-9H-purine-6(1H)-thione, 2-Amino-9H-purine-6-thiol, 2-Aminopurine-6-thiol, 6-Mercaptoguanine, 6-TG, 6-Thioguanine, Guanine, thio-, Lanvis, NSC 752, NSC 76504, Tabloid, Thioguanine, Thioguanine Tabloid, Tioguanin, Tioguanine
InChI Formula InChI=1S/C5H5N5S/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
SMILES NC1=Nc2nc[nH]c2C(=S)N1
IUPAC Name 2-amino-1,7-dihydropurine-6-thione
Molecular Weight (g/mol) 167.19
Quantità 250 mg
Peso formulazione 167.0266 g/mol