Learn More
Thioisonicotinamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Thioisonicotinamide |
| CAS | 2196-13-6 |
| Formula molecolare | C6H6N2S |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 4-Pyridinecarbothioamide, 4-(Aminothiocarbonyl)pyridine, 4-Pyridinethiocarboxamide, 4-Pyridylthiocarboxamide, Isonicotinic Acid Thioamide, Isothionicotinamide, NSC 1607, Thio-4-pyridinecarboxamide |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H6N2S/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9) |
| SMILES | NC(=S)c1ccncc1 |
| IUPAC Name | pyridine-4-carbothioamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 138.19 |
| Peso formulazione | 138.0252 |