Learn More
Thiomalic acid, TRC
Codice prodotto. 30425510
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30425510 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30425510 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT1405105G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Thiomalic acid
CAS 70-49-5
Formula molecolare C4H6O4S
Quantità 5 g
Sinonimo 2-mercapto-Butanedioic acid, mercapto-Butanedioic acid, mercapto-Succinic acid, 2-Mercaptobutanedioic acid, (±)-Mercaptosuccinic acid, 2-Mercaptosuccinic acid, 2-Thiomalic acid, DL-Mercaptosuccinic acid, DL-Thiomalic acid, Mercaptobutanedioic acid, Mercaptosuccinic acid, Monomercaptosuccinic acid, NSC 7302, alpha-Mercaptosuccinic acid
InChI Formula InChI=1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-2(9)4(7)8/h2,9H,1H2,(H,5,6)(H,7,8)
SMILES OC(=O)CC(S)C(=O)O
IUPAC Name 2-sulfanylbutanedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 150.15
Peso formulazione 149.9987