Learn More
Thiomorpholine 1,1-dioxide, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 17211192 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17211192 25 g 25g
17201192 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17211192 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 466030250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 39093-93-1 | C4H9NO2S | 135.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39093-93-1
Formula molecolare C4H9NO2S
Molecular Weight (g/mol) 135.18
InChI Key NDOVLWQBFFJETK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 1λ⁶-thiomorpholine-1,1-dione
SMILES O=S1(=O)CCNCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Thiomorpholine 1,1-dioxide
Punto di fusione 68.0°C to 72.0°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 135.18