Learn More
Thiomorpholine 1,1-Dioxide, TRC
Codice prodotto. 30456992
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456992 100 mg 100mg
30449241 50 mg -
30454093 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30456992 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT344568100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39093-93-1
Formula molecolare C4H9NO2S
Molecular Weight (g/mol) 135.18
Sinonimo 1,1-Dioxidothiomorpholine, 1,1-Dioxo-1-thiomorpholine, 1,1-Dioxothiomorpholine, 1,4-Thiazinane 1,1-Dioxide, Tetrahydro-1,4-thiazine 1,1-Dioxide, Tetrahydro-2H-1,4-thiazine 1,1-Dioxide, Thiomorpholine S,S-Dioxide, Thiomorpholine Dioxide
IUPAC Name 1,4-thiazinane 1,1-dioxide
SMILES O=S1(=O)CCNCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Thiomorpholine 1,1-Dioxide
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C4H9NO2S/c6-8(7)3-1-5-2-4-8/h5H,1-4H2
Peso formulazione 135.0354