missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thiomorpholine 1,1-Dioxide, TRC

Codice prodotto. p-200162031
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30456992 100 mg 100mg
30449241 50 mg -
30454093 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30456992 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT344568100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 39093-93-1
Formula molecolare C4H9NO2S
Molecular Weight (g/mol) 135.18
Sinonimo 1,1-Dioxidothiomorpholine, 1,1-Dioxo-1-thiomorpholine, 1,1-Dioxothiomorpholine, 1,4-Thiazinane 1,1-Dioxide, Tetrahydro-1,4-thiazine 1,1-Dioxide, Tetrahydro-2H-1,4-thiazine 1,1-Dioxide, Thiomorpholine S,S-Dioxide, Thiomorpholine Dioxide
IUPAC Name 1,4-thiazinane 1,1-dioxide
SMILES O=S1(=O)CCNCC1

Specifica

Materiale o nome chimico Thiomorpholine 1,1-Dioxide
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C4H9NO2S/c6-8(7)3-1-5-2-4-8/h5H,1-4H2
Peso formulazione 135.0354
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.