Learn More
Thiomorpholine, 97%
Codice prodotto. 10522614 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10522614 25 g Bottiglia in vetro 25g
10452855 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10522614 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 187970250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 123-90-0 | C4H9NS | 103.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-90-0
Formula molecolare C4H9NS
Molecular Weight (g/mol) 103.19
Numero MDL MFCD00005974
InChI Key BRNULMACUQOKMR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiamorpholine, thiazolidinane, parathiazan, 4-thiomorpholine, tetrahydro-1,4-thiazine, 1,4-thiazane, 1,4-thiazan, 1-thia-4-azacyclohexane, unii-3a8r61g6qv, 1,4-thiazaperhydroine
PubChem CID 67164
ChEBI CHEBI:36392
IUPAC Name thiomorpholine
SMILES C1CSCCN1
Specifica
Materiale o nome chimico Thiomorpholine
Densità 1.0880g/mL
Punti di ebollizione 175°C to 178°C
Punto d'infiammabilità 63°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5370 to 1.539
Quantità 25 g
Beilstein 27, 9
Indice di Merck 15, 9452
Gravità specifica 1.088
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with many organic liquids
Peso formulazione 103.19
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Thiomorpholine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.