Learn More
Thionicotinamide, 99%
Codice prodotto. 10346830 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10346830
Marca: Thermo Scientific Acros 138801000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 4621-66-3 | C6H6N2S | 138.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4621-66-3
Formula molecolare C6H6N2S
Molecular Weight (g/mol) 138.19
Numero MDL MFCD00006399
InChI Key XQWBMZWDJAZPPX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thionicotinamide, 3-pyridinecarbothioamide, nicotinothioamide, 3-thiocarbamoylpyridine, 3-thioamidopyridine, nicotinamide, thio, 3-pyridylthioformamide, 3-pyridinethiocarboxamide, thio-3-pyridinecarboxamide, unii-6a0hxx0753
PubChem CID 737155
IUPAC Name pyridine-3-carbothioamide
SMILES NC(=S)C1=CC=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Thionicotinamide
Nota nome 99%
Punto di fusione 185°C to 190°C
Punto d'infiammabilità 160°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.2g/100 mL (20°C)
Peso formulazione 138.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder