Learn More
Thionin acetate, MedChemExpress
Descrizione
Thionin acetate (Thionine acetate) is a metachromic cationic histology dye used in biological staining widely.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Thionin acetate |
| CAS | 78338-22-4 |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C14H13N3O2S |
| Sinonimo | Thionine acetate |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 41.67 mg/mL (145.02 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | NC1=CC2=[S+]C3=C(C=CC(N)=C3)N=C2C=C1.CC([O-])=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 287.34 |
| Peso formulazione | 287.34 |
| Grado | Research |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only