Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thionin acetate, pure, high purity biological stain
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Thionin acetate |
| Nota nome | Pure |
| Contenuto di colorante | 85% min. |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Lambda max | 597 to 601nm (in water) |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Spettrometria UV | Complies |
| Beilstein | 27, 392 |
| Indice di Merck | 14, 9346 |
| Colore | Green |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Thionin acetate, high purity biological stain
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: Thionin acetate