Learn More
Thionin Acetate Salt, TRC
Codice prodotto. 30456953
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
2.5 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
2.50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456953 5 g 5g
30456161 2.5 g 2.50g
30450389 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30456953 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT3677555G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78338-22-4
Formula molecolare C12H10N3S •C2H3O2
Molecular Weight (g/mol) 287.33
Sinonimo 3,7-Diaminophenothiazin-5-ium Acetate, Thionin Acetate, Thionine Acetate, 3,7-Diamino-phenothiazin-5-ium Acetate
IUPAC Name 3,7-diaminophenothiazin-5-ium acetate
SMILES O=C(C)[O-].NC1=CC=C2N=C3C=CC(N)=CC3=[S+]C2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Thionin Acetate Salt
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C12H10N3S.C2H4O2/c13-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(14)2-4-10(12)15-9;1-2(3)4/h1-6H,13-14H2;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
Peso formulazione 287.07