Learn More
Thionin acetate
Codice prodotto. 11345239
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11345239 5 g 5g
11355239 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11345239 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18912.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Used as a biogical stain | CAS: 78338-22-4 | C14H13N3O2S | 287.337 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Thionin acetate is a strongly staining metachromatic dye that is widely used for biological staining. Thionine can also be used in place of Schiff reagent in quantitative Feulgen staining of DNA. It can also be used to mediate electron transfer in microbial fuel cells. It is also employed as a general nuclear stain for chromatin and mucin; for staining Nissl granules by end-point buffering and for showing malignant cells in frozen biopsy sections; and as a stain for semi-thin sections of plant material for light microscopy.
Solubility
Soluble in water (∼2.5 mg/ml at 25°C), and HOAc: H2O (1:1) (1 mg/ml). Insoluble in ethanol.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78338-22-4
Formula molecolare C14H13N3O2S
Molecular Weight (g/mol) 287.337
Numero MDL MFCD00081194
InChI Key JOIRQYHDJINFGA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2724414
IUPAC Name (7-aminophenothiazin-3-ylidene)azanium;acetate
SMILES CC(=O)[O-].C1=CC2=C(C=C1N)SC3=CC(=[NH2+])C=CC3=N2
Specifica
Materiale o nome chimico Thionin
Informazioni di solubilità Soluble in water (∽2.5mg/ml at 25°C),and HOAc: H2O (1:1) (1mg/ml). Insoluble in ethanol.
Quantità 5 g
Peso formulazione 287.34
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Thionin acetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Thionin acetate