Learn More
Thionyl chloride, 99.7%, ACROS Orgaincs™
Marca:  Acros Organics 382662500
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7719-09-7 Peso : 0.46000kg Transport : UN number : 1836 Chem class : 8 Pack group : I
Quantità 250 mL
Codice prodotto. 10002212
  • 28.43€ / 250mL
In stock, pronto per la spedizione: 28
Identificatori chimici
7719-09-7
118.96
sulfurooyl dichloride
Cl2OS
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
ClS(Cl)=O
Specifica
Thionyl chloride
Glass bottle
1.64
76.0°C
250 mL
99.7%
SOCl2
Solubility aq. soln.: reacts. Other solubilities: miscible with benzene, chloroform and carbon, tetrachloride
ClS(Cl)=O
118.96
1.6400 g/mL
1.5190 to 1.5210
0.6 mPa.s (20°C)
-105.0°C
7719-09-7
Cl2OS
15, 9501
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
sulfurooyl dichloride
118.97
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Thionyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
SDS Documenti