Learn More
Thiophene-2,5-diboronic acid bis(pinacol) ester, 97%
Codice prodotto. 15449295
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15449295 5 g 5g
15439295 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15449295 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H51725.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 175361-81-6 | C16H26B2O4S | 336.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 175361-81-6
Formula molecolare C16H26B2O4S
Molecular Weight (g/mol) 336.06
Numero MDL MFCD09800563
InChI Key AOJXAKMKFDBHHT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-bis-thiopheneboronic acid pinacol ester, 2,5-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophene, thiophene-2,5-diboronic acid bis pinacol ester, thiophene-2,5-diboronicacidbis pinacol ester, bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3-dioxaborolane-2,5-thiophene, 2,5-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl thiophene, 2,2'-thiene-2,5-diyl bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 23058061
IUPAC Name 4,4,5,5-tetramethyl-2-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophen-2-yl]-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(S1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifica
Materiale o nome chimico Thiophene-2,5-diboronic acid bis(pinacol) ester
Punto di fusione 216°C to 220°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 336.06
Percent Purity 97%