Learn More
Thiophene-2-boronic acid pinacol ester, 98%
Codice prodotto. 15450719
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15450719 25 g 25g
15430719 1 g 1g
15440719 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15450719 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63819.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 193978-23-3 | C10H15BO2S | 210.098 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 193978-23-3
Formula molecolare C10H15BO2S
Molecular Weight (g/mol) 210.098
Numero MDL MFCD05663878
InChI Key FFZHICFAHSDFKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-thiopheneboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-thienyl-1,3,2-dioxaborolane, thiophene-2-boronic acid pinacol ester, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophene, thiophene-2-boronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-thienyl, 4,4,5,5-tetramethyl-2-thien-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, pubchem18441
PubChem CID 10703628
IUPAC Name 4,4,5,5-tetramethyl-2-thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CS2
Specifica
Materiale o nome chimico Thiophene-2-boronic acid pinacol ester
Punto di fusione 65°C to 70°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 228.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Solid