Learn More
Thiophene-2-carboxaldehyde, 98+%
Codice prodotto. 11413930
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11413930 100 g 100g
11423930 500 g 500g
11466907 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11413930 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14344.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 98-03-3 | C5H4OS | 112.15 g/mol
Thiophene-2-carboxaldehyde is used in the preparation of beta-aryl-beta-amino acids and urea derivatives. It acts as an arylation reagent. Further, it is used in the synthesis of unsaturated ketones, which serve as antiviral and cytotoxic agents. In addition to this, it is used as an intermediate to manufacture pharmaceuticals and aromatic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Thiophene-2-carboxaldehyde is used in the preparation of beta-aryl-beta-amino acids and urea derivatives. It acts as an arylation reagent. Further, it is used in the synthesis of unsaturated ketones, which serve as antiviral and cytotoxic agents. In addition to this, it is used as an intermediate to manufacture pharmaceuticals and aromatic compounds.
Solubility
Miscible with chloroform, alcohol, ether, dimethylsulfoxide, ethyl acetate and most organic solvents. Immiscible with water.
Notes
Store in a cool place. Incompatible with strong bases, strong oxidizing agents and strong reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-03-3
Formula molecolare C5H4OS
Molecular Weight (g/mol) 112.15
Numero MDL MFCD00005429
InChI Key CNUDBTRUORMMPA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-thiophenecarboxaldehyde, 2-thenaldehyde, thiophene-2-aldehyde, 2-formylthiophene, 2-thienylaldehyde, 2-thiophenealdehyde, thiophene-2-carboxaldehyde, 2-thienylcarboxaldehyde, 2-thienaldehyde, alpha-formylthiophene
PubChem CID 7364
ChEBI CHEBI:87301
IUPAC Name thiophene-2-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CC=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico Thiophene-2-carboxaldehyde
Densità 1.22
Punti di ebollizione 196°C to 198°C
Punto d'infiammabilità 78°C (172°F)
Indice di rifrazione 1.591
Quantità 100 g
Beilstein 105819
Sensibilità Air sensitive
Informazioni di solubilità Miscible with chloroform,alcohol,ether,dimethylsulfoxide,ethyl acetate and most organic solvents. Immiscible with water.
Peso formulazione 112.15
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Thiophene-2-carboxaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Thiophenecarboxaldehyde