Learn More
Thiophene-2-carboxylic acid, 99%
Codice prodotto. 11484164
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11484164 500 g 500g
11464164 25 g 25g
11474164 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11484164 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12514.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 527-72-0 | C5H4O2S | 128.15 g/mol
A hypoglycemic, anti-lipolytic agent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 527-72-0
Formula molecolare C5H4O2S
Molecular Weight (g/mol) 128.15
Numero MDL MFCD00005437
InChI Key QERYCTSHXKAMIS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-thiophenecarboxylic acid, 2-thenoic acid, 2-carboxythiophene, 2-thiophenic acid, 2-thienylcarboxylic acid, alpha-thiophenecarboxylic acid, 2-tca, thiophene-2-carboxylate, tenoic acid, .alpha.-thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 10700
ChEBI CHEBI:71241
IUPAC Name thiophene-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico Thiophene-2-carboxylic acid
Punto di fusione 126°C to 130°C
Densità 1.42
Punti di ebollizione 259°C to 261°C
Quantità 500 g
Beilstein 110150
Indice di Merck 14,9354
Peso formulazione 128.15
Percent Purity 99%