Learn More
Thiophene-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10225224
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10225224 10 g 10g
10091424 1 g 1g
10099333 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10225224 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC13101EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 88-13-1
Formula molecolare C5H4O2S
Molecular Weight (g/mol) 128.145
Numero MDL MFCD00005467
InChI Key YNVOMSDITJMNET-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-thiophenecarboxylic acid, 3-thenoic acid, 3-thiophenezoic acid, beta-thiophenic acid, 3-thienylcarboxylic acid, 3-thiophene carboxylic acid, 3-carboxythiophene, beta-thiophenecarboxylic acid, 3-thiophenoic acid, unii-6v3012q6be
PubChem CID 6918
IUPAC Name thiophene-3-carboxylic acid
SMILES C1=CSC=C1C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Thiophenecarboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 128.15
Percent Purity 97%