Learn More
Thiophene-3-carboxylic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 30052481
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052481 100 mg 100mg
30051863 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30052481 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1081.04
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Thiophene-3-carboxylic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Thiophene-3-carboxylic Acid
CAS 88-13-1
Nomi componenti o analita Thiophene-3-carboxylic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C5 H4 O2 S
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Thiophene-3-carboxylic Acid, 3-Thiophenecarboxylic acid, 3-Carboxythiophene, 3-Thenoic acid, 3-Thienylcarboxylic acid, NSC 66314, beta-Thiophenecarboxylic acid, beta-Thiophenic acid
InChI Formula InChI=1S/C5H4O2S/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H,(H,6,7)
SMILES OC(=O)c1ccsc1
IUPAC Name thiophene-3-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 128.15
Quantità 100 mg
Peso formulazione 127.9932 g/mol