Learn More
Thiophene, 99.5%, extra pure, benzene free
Codice prodotto. 10451022 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10451022 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10461212 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10451022 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 342591000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 110-02-1 | C4H4S | 84.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-02-1
Formula molecolare C4H4S
Molecular Weight (g/mol) 84.14
Numero MDL MFCD00005413
InChI Key YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiofuran, thiole, thiophen, thiotetrole, thiacyclopentadiene, divinylene sulfide, thiaphene, thiofuram, thiofurfuran, furan, thio
PubChem CID 8030
ChEBI CHEBI:30856
IUPAC Name thiophene
SMILES S1C=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Thiophene
Nota nome 99.5%
Punto di fusione -38.0°C
Densità 1.0650g/mL
Punti di ebollizione 84.0°C
Punto d'infiammabilità −9°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5270 to 1.5290
Quantità 100 mL
Beilstein 17, 29
Indice di Merck 15, 9506
Gravità specifica 1.065
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Peso formulazione 84.14
Percent Purity 99.5%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Thiophene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.