Learn More
Thiophene, 99+%, extra pure
Product Code. 10444405 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Unit Size:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio unitSize
10444405 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
10123380 100 g Bottiglia in vetro 100g
10316880 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10444405 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 138820025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 110-02-1 | C4H4S | 84.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-02-1
Formula molecolare C4H4S
Molecular Weight (g/mol) 84.14
Numero MDL MFCD00005413
InChI Key YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiofuran, thiole, thiophen, thiotetrole, thiacyclopentadiene, divinylene sulfide, thiaphene, thiofuram, thiofurfuran, furan, thio
PubChem CID 8030
ChEBI CHEBI:30856
IUPAC Name thiophene
SMILES S1C=CC=C1
Specifications
Materiale o nome chimico Thiophene
Nota nome 99+%
Punto di fusione -38.0°C
Densità 1.0650g/mL
Punti di ebollizione 84.0°C
Punto d'infiammabilità −9°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5270 to 1.5290
Quantità 2.5 kg
Beilstein 17, 29
Indice di Merck 15, 9506
Gravità specifica 1.065
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Peso formulazione 84.14
Percent Purity 99+%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Thiophene
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.