Learn More
Thiophene, 99%
Codice prodotto. 11443930
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11443930 50 g 50g
11453930 250 g 250g
11481668 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11443930 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13941.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 110-02-1 | C4H4S | 84.14 g/mol
Thiophene is an important building block in dyes, agrochemicals and pharmaceuticals synthesis. It is involved in the chloroalkylation reactions in 2,5-positions. It is also used to prepare butane by reduction with raney nickel, 2-vinylthiophene, dithienyl, and 2-halo thiophenes by reacting with halogens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Thiophene is an important building block in dyes, agrochemicals and pharmaceuticals synthesis. It is involved in the chloroalkylation reactions in 2,5-positions. It is also used to prepare butane by reduction with raney nickel, 2-vinylthiophene, dithienyl, and 2-halo thiophenes by reacting with halogens.
Solubility
Miscible with ethyl alcohol, diethyl ether and other organic solvents. Immiscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents and strong acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-02-1
Formula molecolare C4H4S
Molecular Weight (g/mol) 84.14
Numero MDL MFCD00005413
InChI Key YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiofuran, thiole, thiophen, thiotetrole, thiacyclopentadiene, divinylene sulfide, thiaphene, thiofuram, thiofurfuran, furan, thio
PubChem CID 8030
ChEBI CHEBI:30856
IUPAC Name thiophene
SMILES S1C=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Thiophene
Punto di fusione -38°C
Densità 1.066
Punti di ebollizione 83°C to 85°C
Punto d'infiammabilità -9°C (16°F)
Odore Stench
Indice di rifrazione 1.528
Quantità 50 g
Numero UN UN2414
Beilstein 103222
Indice di Merck 14,9353
Informazioni di solubilità Miscible with ethyl alcohol,diethyl ether and other organic solvents. Immiscible with water.
Peso formulazione 84.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Thiophene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiophene