Learn More
Thiophenol, 99%, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | Thiophenol |
Punto di fusione | -15.0°C |
Colore | Colorless to Yellow |
Densità | 1.0780g/mL |
Punti di ebollizione | 167.0°C to 169.0°C |
Punto d'infiammabilità | 50°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
Imballaggio | AcroSeal™ Glass bottle |
Formula lineare | C6H5SH |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Thiophenol
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H300-Letale se ingerito.
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H330-Letale se inalato.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H371-Può provocare danni agli organi.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.