Learn More
Thiophenol, 99%
Codice prodotto. 10416960 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
500 mL
1 L
5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Metal drum
Dimensione della confezione:
1L
25mL
500mL
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10416960 25 mL Metal drum 25mL
10593681 500 mL Metal drum 500mL
10715631 1 L Glass Bottle 1L
10227113 5 L Metal drum 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10416960 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 138870250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 108-98-5 | C6H6S | 110.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-98-5
Numero MDL MFCD00004826
InChI Key RMVRSNDYEFQCLF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiophenol, phenyl mercaptan, mercaptobenzene, phenylthiol, phenylmercaptan, thiofenol, phenol, thio, thiophenate, thiofenol czech, benzene, mercapto
PubChem CID 7969
ChEBI CHEBI:48498
IUPAC Name benzenethiol
SMILES C1=CC=C(C=C1)S
Specifica
Materiale o nome chimico Thiophenol
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0780g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Metal drum
Formula molecolare C6H6S
Formula lineare C6H5SH
Indice di rifrazione 1.5880 to 1.5900 (20°C, 589nm)
Quantità 25 mL
Beilstein 06, 294
Fieser 06,585; 07,367; 09,465; 10,399; 12,485; 13,53; 16,327
Indice di Merck 15, 9508
Molecular Weight (g/mol) 110.174
Peso formulazione 110.17
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Liquid