Learn More
Thiophenol, 99+%
Codice prodotto. 11441970
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11441970 250 g 250g
11431970 50 g 50g
11421970 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11441970 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15916.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 108-98-5 | C6H6S | 110.174 g/mol
Thiophenol acts as a reagent to synthesize alfa, beta-unsaturated sulfides, beta-lactones and (3H-benzo[c][1,2]diselenol-3-yl)(phenyl)sulfane. It is used as an antinematodal agent and an intermediate in the preparation of sodium thiophenolate, pentachlorothiophenol and alkyl phenylsulfides. It acts as an inhibitor of human fibroblast collagenase in vitro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Thiophenol acts as a reagent to synthesize alfa, beta-unsaturated sulfides, beta-lactones and (3H-benzo[c][1,2]diselenol-3-yl)(phenyl)sulfane. It is used as an antinematodal agent and an intermediate in the preparation of sodium thiophenolate, pentachlorothiophenol and alkyl phenylsulfides. It acts as an inhibitor of human fibroblast collagenase in vitro.
Solubility
Miscible with most organic solvents and aqueous base. Immiscible with water.
Notes
Incompatible with strong acids, bases and oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-98-5
Formula molecolare C6H6S
Molecular Weight (g/mol) 110.174
Numero MDL MFCD00004826
InChI Key RMVRSNDYEFQCLF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiophenol, phenyl mercaptan, mercaptobenzene, phenylthiol, phenylmercaptan, thiofenol, phenol, thio, thiophenate, thiofenol czech, benzene, mercapto
PubChem CID 7969
ChEBI CHEBI:48498
IUPAC Name benzenethiol
SMILES C1=CC=C(C=C1)S
Specifica
Materiale o nome chimico Thiophenol
Punto di fusione °C to 15°C
Densità 1.075
Punti di ebollizione 168°C to 169°C
Punto d'infiammabilità 55°C (131°F)
Intervallo percentuale saggio ≥99%
Indice di rifrazione 1.59
Quantità 250 g
Numero UN UN2337
Beilstein 506523
Sensibilità Air Sensitive
Indice di Merck 14,9355
Informazioni di solubilità Miscible with most organic solvents and aqueous base. Immiscible with water.
Peso formulazione 110.18
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Thiophenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H330-Letale se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H371-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenethiol