Learn More
Thioridazine 5-Sulfoxide (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Thioridazine 5-Sulfoxide |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H26N2OS2/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)26(24)21-11-10-17(25-2)15-19(21)23/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3 |
| Peso formulazione | 386.1487 |