Learn More
Thiosemicarbazide, 98+%
Codice prodotto. 10755801 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10755801 100 g Plastic bottle 100g
10244710 500 g Plastic bottle 500g
13408368 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10755801 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 138901000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 79-19-6 | CH5N3S | 91.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-19-6
Formula molecolare CH5N3S
Molecular Weight (g/mol) 91.13
Numero MDL MFCD00007620
InChI Key BRWIZMBXBAOCCF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiosemicarbazide, hydrazinecarbothioamide, n-aminothiourea, 1-aminothiourea, semicarbazide, thio, isothiosemicarbazide, 2-thiosemicarbazide, 3-thiosemicarbazide, thiocarbamylhydrazine, thiocarbamoylhydrazine
PubChem CID 2723789
IUPAC Name aminothiourea
SMILES C(=S)(N)NN
Specifica
Materiale o nome chimico Thiosemicarbazide
Nota nome 99%
Punto di fusione 175.0°C to 180.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare H2NCSNHNH2
Quantità 100 g
Beilstein 03,195
Fieser 01,1164
Indice di Merck 15,9514
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 91.13
Percent Purity 98+%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Thiosemicarbazide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.