Learn More
Thiosemicarbazide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Thiosemicarbazide |
| CAS | 79-19-6 |
| Formula molecolare | CH5N3S |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 1-Amino-2-thiourea, 1-Aminothiourea, 2-Thiosemicarbazide, Aminohydrazinomethane-1-thione, Aminothiourea, Isothiosemicarbazide, N-Aminothiourea, NSC 2213, NSC 31792, TSC, TSZ, Thiasemicarbazide, Thiocarbamoylhydrazine, Thiosemicarbazide |
| InChI Formula | InChI=1S/CH5N3S/c2-1(5)4-3/h3H2,(H3,2,4,5) |
| SMILES | NNC(=S)N |
| IUPAC Name | aminothiourea |
| Molecular Weight (g/mol) | 91.14 |
| Peso formulazione | 91.0204 |