Learn More
Thiosultap Sodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30453155
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30453155 100 mg 100mg
30453135 50 mg 50mg
30455709 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30453155 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT369560100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Thiosultap Sodium Salt
Formula molecolare C5H13NO6S4 • x(Na)
Quantità 100 mg
Sinonimo Bisultap, Dimehypo, Dimehypo Jumbo, Sodium 2-Dimethylaminopropane-1,3-bisthiosulfonate, Disosultap, Molosultap, Sha Chong Shuang, Thiosultapsodium, S,S'-(2-(Dimethylamino)propane-1,3-diyl) Bis(O-hydrogen sulfothioate) Sodium Salt
SMILES OS(SCC(N(C)C)CSS(O)(=O)=O)(=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 311.422299