Learn More
Thiothixene, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Thiothixene |
| CAS | 3313-26-6 |
| Nomi componenti o analita | Thiothixene |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C23 H29 N3 O2 S2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 9H-Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (9Z)-, 9H-Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (Z)-, Thioxanthene-2-sulfonamide, N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-, (Z)- (8CI), Thiothixene, Tiotixene, cis-Thiothixene |
| InChI Formula | InChI=1S/C23H29N3O2S2/c1-24(2)30(27,28)18-10-11-23-21(17-18)19(20-7-4-5-9-22(20)29-23)8-6-12-26-15-13-25(3)14-16-26/h4-5,7-11,17H,6,12-16H2,1-3H3/b19-8- |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CN(C)S(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3\C(=C\CCN4CCN(C)CC4)\c2c1 |
| Vedi altri risultati |