Learn More
Thiourea, 99+%, for analysis
Codice prodotto. 10572041 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10572041 250 g Plastic bottle 250g
10072880 1 kg Plastic bottle 1kg
10626404 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10572041 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 220052500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 62-56-6 | CH4N2S | 76.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62-56-6
Formula molecolare CH4N2S
Molecular Weight (g/mol) 76.12
Numero MDL MFCD00008067
InChI Key UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
PubChem CID 2723790
ChEBI CHEBI:36946
IUPAC Name thiourea
SMILES NC(N)=S
Specifications
Materiale o nome chimico Thiourea
Nota nome For analysis
Punto di fusione 171.0°C to 175.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Iodimetry)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare H2NCSNH2
Quantità 250 g
Beilstein 03, 180
Fieser 01,1164; 02,412; 03,290; 06,586; 11,519; 15,308
Indice di Merck 15, 9521
Informazioni di solubilità Solubility in water: 136g/L (20°C). Other solubilities: 12 g/100g methanol (20°C), soluble in isopropylalcohol, butanol , pentanol, sparingly soluble in ether
Peso formulazione 76.12
Percent Purity 99+%
Grado Analisi
Forma fisica Crystals
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Thiourea
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Hazard Statement
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.