Learn More
Thiourea, 99%, extra pure
Codice prodotto. 10785971 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10785971 1 kg Plastic bottle 1kg
10497140 500 g Plastic bottle 500g
10338703 5 kg Plastic drum 5kg
15199183 25 kg Fibre drum 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10785971 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 138910010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Thiourea, Thiocarbamide, CAS # 62-56-6, is an analogue of urea with a single sulfur-substituted oxygen. | CAS: 62-56-6 | CH4N2S | 76.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General description
• Thiourea is a derivative of the biological compound, urea
• Thiourea is highly toxic when it decomposes and acts as a carcinogen
Applications
• Thiourea can be used as a denaturant in lysis buffers and similar sample buffers that require solubilization of proteins
• Thiourea can act as an antioxidant and chromophore
• Thiourea can be used in the study of cellular redox, autophagy, and aging
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62-56-6
Formula molecolare CH4N2S
Molecular Weight (g/mol) 76.12
Numero MDL MFCD00008067
InChI Key UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
PubChem CID 2723790
ChEBI CHEBI:36946
IUPAC Name thiourea
SMILES NC(N)=S
Specifica
Materiale o nome chimico Thiourea
Punto di fusione 171.0°C to 175.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Iodimetry)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare H2NCSNH2
Quantità 1 kg
Beilstein 03, 180
Fieser 01,1164; 02,412; 03,290; 06,586; 11,519; 15,308
Indice di Merck 15, 9521
Informazioni di solubilità Solubility in water: 136g/L (20°C). Other solubilities: 12g/100g methanol (20°C),soluble in isopropylalcohol,butanol ,pentanol,sparingly soluble in ether
Peso formulazione 76.12
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Thiourea
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiourea