Learn More
Thiourea, 99%
Codice prodotto. 11485213
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Dimensione della confezione:
10000g
100g
2500g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11485213 500 g 500g
11493920 100 g 100g
11495213 2500 g 2500g
11405223 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11485213 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12828.36
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 62-56-6 | CH4N2S | 76.12 g/mol
Reagent for organic synthesisUsed as a reagent for organic synthesis. Thiourea is a photographic fixative, and used in manufacture of resins. It acts as a catalyst for asymmetric reactions. It plays an essential role as a catalyst for highly enantio- and diastereoselective additions reaction of oxindoles to nitroolefins. It is also useful to improve the productivity of mung bean.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Reagent for organic synthesisUsed as a reagent for organic synthesis. Thiourea is a photographic fixative, and used in manufacture of resins. It acts as a catalyst for asymmetric reactions. It plays an essential role as a catalyst for highly enantio- and diastereoselective additions reaction of oxindoles to nitroolefins. It is also useful to improve the productivity of mung bean.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Stable. Incompatible with strong acids. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Handle and store under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62-56-6
Formula molecolare CH4N2S
Molecular Weight (g/mol) 76.12
Numero MDL MFCD00008067
InChI Key UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiocarbamide, 2-thiourea, pseudothiourea, isothiourea, sulourea, 2-thiopseudourea, sulfourea, thiuronium, thiocarbonic acid diamide, urea, thio
PubChem CID 2723790
ChEBI CHEBI:36946
IUPAC Name thiourea
SMILES NC(N)=S
Specifica
Materiale o nome chimico Thiourea
Punto di fusione 172°C to 178°C
Densità 1.405
Odore Odorless
Quantità 500 g
Numero UN UN3077
Beilstein 605327
Indice di Merck 14,9367
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 76.12
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Thiourea
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiourea