Learn More
Thiourea, Cytiva
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Thiourea |
| CAS | 45-001-296 |
| Colore | White |
| Formula molecolare | CH4N2S |
| Quantità | 100 g |
| Peso formulazione | 76.13 |
| Forma fisica | Solid |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .