Learn More
Thioxanthene, 98%
Codice prodotto. 10762054 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10762054 1 g Bottiglia in vetro 1g
10024673 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10762054 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 391670010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 261-31-4 | C13H10S | 198.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 261-31-4
Formula molecolare C13H10S
Molecular Weight (g/mol) 198.28
Numero MDL MFCD00046936
InChI Key PQJUJGAVDBINPI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thioxanthene, 10h-dibenzo b,e thiin, thiaxanthen, thioxanthen, dibenzothiapyran, 9h-thioxanthen, 10h-dibenzo b,e thiopyran, chembl79451
PubChem CID 67495
ChEBI CHEBI:51055
IUPAC Name 9H-thioxanthene
SMILES C1C2=CC=CC=C2SC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Thioxanthene
Punto di fusione 128°C to 131°C
Colore White
Punti di ebollizione 340°C (730.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 9522
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: freely soluble in chloroform,moderately soluble in alcohol,ether
Peso formulazione 198.29
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals or Needles