Learn More
Thirty one elements solution, 10mg/L HNO3 matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12926193 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12926193 250 mL 250mL
12906193 50 mL 50mL
12916193 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12926193 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore MS 007 250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00€
    851.05€ / 250mL
    Risparmia 213.95€
    20% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Thirty one elements solution - Ag, Al, As, Ba, B, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Dy, Er, Gd, Ho, La, Li, Lu, Mn, Nd, Ni, P, Pb, Rb Se Sm Sr, Tl, Tm, U, V, Zn for ICP/MS 10mg/L HNO3 matrix
Specifica
Materiale o nome chimico Thirty-One Elements
Imballaggio Bottle
Nomi componenti o analita Ag,Al,As,Ba,B,Cd,Ce,Co,Cr,Cu,Dy,Er,Gd,Ho,La,Li,Lu,Mn,Nd,Ni,P, Pb,Rb,Se,Sm,Sr,Tl,Tm,U,V,Zn
Forma fisica Liquid
Concentrazione 10 mg/L
Tipo ICP/MS Calibration Multi-element Standard Solution
Elemento Ag, Al, As, Ba, B, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Dy, Er, Gd, Ho, La, Li, Lu, Mn, Nd, Ni, P, Pb, Rb, Se, Sm, Sr, TI, Tm, U, V, Zn
Solvent or Matrix 2% HNO3
Quantità 250 mL
Identificativo prodotto
  • Multi-element Standard Solution for ICP. 31 Components in HNO3 2% (MS 007)
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .