Learn More
Thirty three elements solution for ICP 100mg/L HNO3 matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12936213 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12936213 500 mL 500mL
12926213 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12936213 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore MS 101 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    710.00€
    641.48€ / 500mL
    Risparmia 68.52€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Thirty three elements solution - Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Co, Cr,Cu, Fe, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, Pb,Rb Sb Se Sr, Ti, Tl, V, U, Zn for ICP 100mg/L HNO3 matrix
Specifica
Materiale o nome chimico Thirty Three Elements Solution
Imballaggio Bottle
Nomi componenti o analita Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Co, Cr,Cu, Fe, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, Pb,Rb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, U, Zn
Forma fisica Liquid
Concentrazione 100 mg/L
Numero UN 1760
Tipo ICP Multi-element Standard Solution
Elemento Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Co, Cr, Cu, Fe, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, Pb, Rb, Sb, Se, Sr, Ti, TI, V, U, Zn
Solvent or Matrix 5% HNO3
Quantità 500 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Multi-element Standard Solution for ICP. 33 Components in HNO3 5% (MS 101)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .