Learn More
Molecular Sieve Type 3A, Technical, 1.6-2.5mm Beads (8-12 Mesh), Fisher Chemical
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12916213 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12916213 250 g 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12916213 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore MS/1010/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.00€
    222.45€ / 50mL
    Risparmia 82.55€
    27% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Thirty three elements solution - Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Co, Cr,Cu, Fe, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, Pb,Rb Sb Se Sr, Ti, Tl, V, U, Zn for ICP 100mg/L HNO3 matrix
Specifica
Colore Beige
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 250 g
CAS 308080-99-1
Forma fisica Solid
Formula molecolare AlNaO6Si2
Numero MDL MFCD00131613
InChI Key URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
IUPAC Name Molecular sieves 3A
Molecular Weight (g/mol) 202.135
PubChem CID 19758701
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Molecular sieve type 3A Nominal pore size 3 Angstroms
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH207-Attenzione! Contiene cadmio. Durante l'uso si sviluppano fumi pericolosi. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. Rispettare le disposizioni di sicurezza.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, beryllium nitrate, aluminium nitrate, lithium nitrate