Learn More
Thorium Standard: Th @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Descrizione
Thorium Standard: Th @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Thorium |
| CAS | 7440-29-1 |
| Metodi | ICP/ICP-MS |
| Nomi componenti o analita | Thorium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | Th |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Th |
| InChI Formula | InChI=1S/Th |
| SMILES | [Th] |
| Vedi altri risultati |