Learn More
Thorium Standard: Th @ 10000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 30003131
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30003131 250 mL 250mL
30003185 500 mL 500mL
30002972 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30003131 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGTTHN250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Thorium Standard: Th @ 10000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Thorium
CAS 7440-29-1
Metodi ICP/ICP-MS
Nomi componenti o analita Thorium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Th
Concentrazione 10000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Th
InChI Formula InChI=1S/Th
SMILES [Th]
IUPAC Name thorium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 232.038
Quantità 250 mL
Peso formulazione 232.038 g/mol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.