Learn More
SCAT™ Adattatore di filettatura, PP
Codice prodotto. 10890381 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione chiusura:
Filetagetatura 1: 63 B (f), Filetagetatura 2: S60/61 (m)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione chiusura Dimensione della confezione
10890381 Filetagetatura 1: 63 B (f), Filetagetatura 2: S60/61 (m) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10890381 Fornitore SCAT™ N. del fornitore 107091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.05€
    40.50€ / pezzi 1
    Risparmia 3.55€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I tappi SCAT e i tappi per rifiuti di sicurezza sono disponibili in molte misure di filettatura. Se la filettatura giusta per il vostro contenitore non è ancora disponibile, utilizzate semplicemente l'adattatore corrispondente.
Gli adattatori di filettatura SCAT sono ideali per collegare tappi di sicurezza, tappi di sicurezza per rifiuti, imbuti, taniche o altre unità di smaltimento e approvvigionamento.
  • Realizzati in materiale polipropilene (PP)
  • Disponibili in un'ampia gamma di misure di filettatura
  • Adatto a tutti i tappi, imbuti o taniche SCAT
  • Specifica
    Dimensione chiusura Filetagetatura 1: 63 B (f), Filetagetatura 2: S60/61 (m)
    Colore chiusura White
    Materiale rivestimento interno Polypropylene
    Product Type Thread Adapter