Learn More
SCAT™ Adattatore di filettatura, PP
Codice prodotto. 10598120 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione chiusura:
Filetagetatura 1: S60/61 (m), Filetagetatura 2: S51 (f)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione chiusura Dimensione della confezione
10598120 Filetagetatura 1: S60/61 (m), Filetagetatura 2: S51 (f) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10598120 Fornitore SCAT™ N. del fornitore 107097
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.60€
    65.87€ / pezzi 1
    Risparmia 5.73€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
I tappi SCAT e i tappi per rifiuti di sicurezza sono disponibili in molte misure di filettatura. Se la filettatura giusta per il vostro contenitore non è ancora disponibile, utilizzate semplicemente l'adattatore corrispondente.
Gli adattatori di filettatura SCAT sono ideali per collegare tappi di sicurezza, tappi di sicurezza per rifiuti, imbuti, taniche o altre unità di smaltimento e approvvigionamento.- Realizzati in materiale polipropilene (PP)- Disponibili in un'ampia gamma di misure di filettatura- Adatto a tutti i tappi, imbuti o taniche SCAT
Specifica
Dimensione chiusura Filetagetatura 1: S60/61 (m), Filetagetatura 2: S51 (f)
Colore chiusura Colorless
Materiale rivestimento interno Polypropylene
Product Type Adattatore di filettatura