Learn More
- Home
- Products
- Flasks
- Distilling Flasks
- Lenz Laborglasintrumente Three-Neck Round-Bottom Flasks
Lenz Laborglasintrumente Three-Neck Round-Bottom Flasks
Codice prodotto. 10622662
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Giunto rastremato standard:
Center Neck NS 24/29
Center Neck NS 29/32
Center Neck NS 45/40
Giunto del braccio laterale:
Side Neck NS 14/23
Side Neck NS 19/26
Side Neck NS 29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
17 product options available for selection
| Codice prodotto. | Capacità (sistema metrico) | Giunto rastremato standard | Giunto del braccio laterale | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|
| 10622662 | 100 mL | Center Neck NS 24/29 | Side Neck NS 14/23 | Pezzo |
| 10631702 | 3 L | Center Neck NS 29/32 | Side Neck NS 29/32 | Pezzo |
| 10433111 | 2 L | Center Neck NS 45/40 | Side Neck NS 29/32 | Pezzo |
| 10000241 | 10 L | Center Neck NS 29/32 | Side Neck NS 29/32 | Pezzo |
| 10191991 | 500 mL | Center Neck NS 24/29 | Side Neck NS 19/26 | Pezzo |
| 10234241 | 5 L | Center Neck NS 45/40 | Side Neck NS 29/32 | Pezzo |
| 10280921 | 1 L | Center Neck NS 45/40 | Side Neck NS 29/32 | Pezzo |
| 10335601 | 3 L | Center Neck NS 45/40 | Side Neck NS 29/32 | Pezzo |
| 10411093 | 6 L | Center Neck NS 29/32 | Side Neck NS 29/32 | Pezzo |
| 10468402 | 20 L | Center Neck NS 45/40 | Side Neck NS 29/32 | Pezzo |
| 10490893 | 4 L | Center Neck NS 29/32 | Side Neck NS 29/32 | Pezzo |
| 10520002 | 4 L | Center Neck NS 45/40 | Side Neck NS 29/32 | Pezzo |
| 10578791 | 1 L | Center Neck NS 24/29 | Side Neck NS 19/26 | Pezzo |
| 10590112 | 2 L | Center Neck NS 29/32 | Side Neck NS 19/26 | Pezzo |
| 10632852 | 500 mL | Center Neck NS 24/29 | Side Neck NS 14/23 | Pezzo |
| 10716761 | 2 L | Center Neck NS 24/29 | Side Neck NS 19/26 | Pezzo |
| 10791352 | 6 L | Center Neck NS 45/40 | Side Neck NS 29/32 | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
10622662
Leverandør
Lenz Laborglasintrumente
Leverandørnr.
03313137
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
61.00€
38.10€ / pezzi 1
Risparmia 22.90€
37% Sconto
Spedizione stimata: 13-11-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Three-neck round-bottom flasks
- Side necks angled Distillation flasks
- Acc. to DIN 12394
- Two angled side necks (20°)
- Conical ground joints
- Inscription label
- Material: DURAN™
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (Metric) Outer Tubing | 64 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Giunto del braccio laterale | Side Neck NS 14/23 |
| Giunto rastremato standard | Center Neck NS 24/29 |
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?