Learn More
- Home
- Products
- Flasks
- Distilling Flasks
- Lenz Laborglasintrumente Three-Neck Round-Bottom Flasks
Lenz Laborglasintrumente Three-Neck Round-Bottom Flasks
Codice prodotto. 10632852
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Giunto rastremato standard:
Center Neck NS 24/29
Center Neck NS 29/32
Center Neck NS 45/40
Giunto del braccio laterale:
Side Neck NS 14/23
Side Neck NS 19/26
Side Neck NS 29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
17 product options available for selection
| Codice prodotto. | Capacità (sistema metrico) | Giunto rastremato standard | Giunto del braccio laterale | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|
| 10632852 | 500 mL | Center Neck NS 24/29 | Side Neck NS 14/23 | Pezzo |
| 10622662 | 100 mL | Center Neck NS 24/29 | Side Neck NS 14/23 | Pezzo |
| 10631702 | 3 L | Center Neck NS 29/32 | Side Neck NS 29/32 | Pezzo |
| 10433111 | 2 L | Center Neck NS 45/40 | Side Neck NS 29/32 | Pezzo |
| 10000241 | 10 L | Center Neck NS 29/32 | Side Neck NS 29/32 | Pezzo |
| 10191991 | 500 mL | Center Neck NS 24/29 | Side Neck NS 19/26 | Pezzo |
| 10234241 | 5 L | Center Neck NS 45/40 | Side Neck NS 29/32 | Pezzo |
| 10280921 | 1 L | Center Neck NS 45/40 | Side Neck NS 29/32 | Pezzo |
| 10335601 | 3 L | Center Neck NS 45/40 | Side Neck NS 29/32 | Pezzo |
| 10411093 | 6 L | Center Neck NS 29/32 | Side Neck NS 29/32 | Pezzo |
| 10468402 | 20 L | Center Neck NS 45/40 | Side Neck NS 29/32 | Pezzo |
| 10490893 | 4 L | Center Neck NS 29/32 | Side Neck NS 29/32 | Pezzo |
| 10520002 | 4 L | Center Neck NS 45/40 | Side Neck NS 29/32 | Pezzo |
| 10578791 | 1 L | Center Neck NS 24/29 | Side Neck NS 19/26 | Pezzo |
| 10590112 | 2 L | Center Neck NS 29/32 | Side Neck NS 19/26 | Pezzo |
| 10716761 | 2 L | Center Neck NS 24/29 | Side Neck NS 19/26 | Pezzo |
| 10791352 | 6 L | Center Neck NS 45/40 | Side Neck NS 29/32 | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
10632852
Fornitore
Lenz Laborglasintrumente
N. del fornitore
03313158
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
84.00€
55.33€ / pezzi 1
Risparmia 28.67€
34% Sconto
Spedizione stimata: 04-12-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Three-neck round-bottom flasks
- Side necks angled Distillation flasks
- Acc. to DIN 12394
- Two angled side necks (20°)
- Conical ground joints
- Inscription label
- Material: DURAN™
Specifica
Specifica
| Diameter (Metric) Outer Tubing | 105 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Giunto del braccio laterale | Side Neck NS 14/23 |
| Giunto rastremato standard | Center Neck NS 24/29 |