Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Three-Neck Round-Bottom Flasks
Codice prodotto. 10798451
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
1000 mL
20,000 mL
3000 mL
4000 mL
Descrizione:
Center neck- NS 29/32 , Side necks -NS 19/26
Center neck- NS 29/32, Side necks - NS 14/23
Center neck- NS 29/32, Side necks - NS 29/32
Center neck- NS 45/40 , Side necks -NS 29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Descrizione Dimensione della confezione
10798451 20,000 mL Center neck- NS 45/40 , Side necks -NS 29/32 Pezzo
10121761 100 mL Center neck- NS 29/32 , Side necks -NS 19/26 Pezzo
10264191 1000 mL Center neck- NS 29/32, Side necks - NS 14/23 Pezzo
10709031 3000 mL Center neck- NS 45/40 , Side necks -NS 29/32 Pezzo
10718841 4000 mL Center neck- NS 29/32, Side necks - NS 29/32 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10798451 Fornitore Lenz Laborglasintrumente™ N. del fornitore 03305494
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1310.00€
    861.71€ / pezzi 1
    Risparmia 448.29€
    34% Sconto
Spedizione stimata: 07-01-2027
Three-neck round-bottom reaction flasks with two parallel side necks
  • Reaction flasks acc. to DIN 12392 and in addition to DIN
  • With two parallel side necks
  • With conical ground joints
  • With inscription label
  • Material: DURAN™
Specifica
Descrizione Center neck- NS 45/40 , Side necks -NS 29/32
Capacità (sistema metrico) 20,000 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
N. per confezione 1
Product Type Reaction flasks
Diametro (sistema metrico) esterno 345 mm