Learn More
Lenz Laborglasintrumente Three-Neck Round-Bottom Flasks, Side Necks Angled
Codice prodotto. 10726951
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
3 L
4 L
6 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10726951 3 L Pezzo
10119360 1 L Pezzo
10290921 2 L Pezzo
10283901 4 L Pezzo
10315171 6 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10726951 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 03314176
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    246.00€
    187.21€ / pezzi 1
    Risparmia 58.79€
    23% Sconto
Spedizione stimata: 11-01-2027
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Distillation flasks acc. to DIN 12394 and in addition to DIN standard
  • With two angled side necks (20°)
  • With conical ground joints, with inscription label
  • Material: DURAN™
Specifica
Capacità (sistema metrico) 3 L
Giunto rastremato standard NS 29/32 Center Neck