Learn More
Codan™ Siringa ipodermica a tre parti per la pulizia delle orecchie
Codice prodotto. 11950735
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2 ml
5 mL
10 mL
20 ml
30 ml
60 ml
100 mL
Tipo di collegamento:
Cono Luer Lock
Cono catetere Luer
Cono centrato Luer
Cono eccentrico Luer
Luer Tip
Puntale Luer eccentrico
Puntale a catetere
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 15
pezzi 25
pezzi 35
pezzi 50
pezzi 80
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Tipo di collegamento unitSize
11950735 60 ml Cono catetere Luer pezzi 25
15895777 2 ml Cono centrato Luer pezzi 100
11348763 2 ml Cono centrato Luer pezzi 80
11940735 20 ml Cono eccentrico Luer pezzi 50
11920735 5 mL Cono eccentrico Luer pezzi 100
11342934 60 ml Cono Luer Lock pezzi 25
11930735 10 mL Cono eccentrico Luer pezzi 100
11372934 30 ml Puntale Luer eccentrico pezzi 35
11352934 100 mL Puntale a catetere pezzi 15
11338763 1 ml Luer Tip pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 11950735 Fornitore Codan™ N. del fornitore 62.8436
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use Codan™ Three-part Syringes to accommodate a variety of medical needs including: catheterization, hypodermic ear treatments, and more. The syringes are latex-free and contain no rubber or silicone. The plastic plunger has a smooth draw and a positive safety stop to prevent accidental spill
  • Sterile
  • Graduations
  • Disposable
  • Latex-free
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polypropylene
Descrizione Dual scale; Silicone seal
Product Type Ergonomico
Monouso
Graduazioni 1 ml
Volume (sistema metrico) 60 ml
Stile del punto dell'ago Luer catetere
Tipo di collegamento Cono catetere Luer
Graduated
Sterilità