Learn More
DWK Life Sciences Three Part Retaining Device, complete, for stopcock key threaded, SBW -J glass
Codice prodotto. 15921511 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione chiusura:
12.5 NS
14.4 NS
18.8 NS
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione chiusura Dimensione della confezione
15921511 14.4 NS pezzi 100
10384951 12.5 NS pezzi 100
10568031 18.8 NS pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15921511 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 286039206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.65€
    71.52€ / pezzi 100
    Risparmia 14.13€
    16% Sconto
In stock
To secure the tap plug in the ground DURAN™ single way stopcock.
The 3-part tap safety device holds and secures the threaded tap plug in the tap sleeve.
  • 3-part, complete for SBW-J tap plug
  • Greater safety through installation of the 3-part screw locking device
Specifica
Materiale Polypropylene
Autoclavabile Not Autoclavable
Dimensione chiusura 14.4 NS
N. per confezione 100/Pk.
Da utilizzare con (applicazione) For securing the threaded tap plug in the ground DURAN™ one-way tap