Learn More
Pinze a tre branche
Codice prodotto. 12378149
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
Da 1 a 75 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
12378149 Da 1 a 75 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12378149 Fornitore S Murray SAMCO N. del fornitore L001/01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.95€
    18.90€ / pezzi 1
    Risparmia 7.05€
    27% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use this clamp for a variety of laboratory applications. Three-prong Clamps are suitable for articles from 1 to 70mm in diameter.
  • Diecast aluminum construction
  • Nickel-plated brass tommy screw
  • Rubber covered jaws
Specifica
Tipo Clip
Diametro (sistema metrico) Da 1 a 75 mm