Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinze a tre branche
Codice prodotto. 10209201
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
Da 0 a 40 mm
Da 25 a 80 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10209201 Da 25 a 80 mm Pezzo
10370512 Da 0 a 40 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10209201 Fornitore Usbeck Laborgeraete™ N. del fornitore 2802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.95€
    16.20€ / pezzi 1
    Risparmia 2.75€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 27-11-2026
Ensure even, precise pressure on glass to minimize the chance of breakage with Usbeck Laborgeraete™ Three-prong Clamps. The extension clamps feature two separate adjustment screws and measure 150mm in length.
  • Zinc diecasting
  • Natural alloy
  • Vinyl coated jaws
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Tipo Clip a tre forcelle
Materiale Ganasce nichelate rivestite in vinile
Diametro (sistema metrico) Da 25 a 80 mm
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Rivestimento Vinile